Drukuj
L(+)-glutamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G8540-10MG G8540-1KG G8540-25G G8540-100G
SIALG8540-10MGEA 185 PLN
SIALG8540-10MG SIALG8540-1KG SIALG8540-25G SIALG8540-100G
L(+)-glutamina, Sigma-Aldrich®
L(+)-glutamina
Formuła: C₅H₁₀N₂O₃
Temp. Wrzenia: 355 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 185…186 °C
Gęstość: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008044
Numer CAS: 56-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-292-1
Klasyfikacja Merck : 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM