Drukuj
L(+)-glutamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6392-10VL G6392-1VL
SIALG6392-10VLEA 1290 PLN
SIALG6392-10VL SIALG6392-1VL
L(+)-glutamina, Sigma-Aldrich®
L(+)-glutamina
Formuła: C₅H₁₀N₂O₃
Temp. Wrzenia: 355 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 185…186 °C
Gęstość: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008044
Numer CAS: 56-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-292-1
Klasyfikacja Merck : 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM