L(+)-glutamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
A14201.0B
A14201.18
A14201.30
AB116930.0050
A14201.0BEA
2770
PLN
A14201.0B
A14201.18
A14201.30
ABCRAB116930.0050
L(+)-glutamina 99%
L(+)-glutamina
Purity: 99%
CAS No.: 56-85-9
Molecular Formula: C5H10N2O3
Formula Weight: 146.15
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 185° dec.
Beilstein Reference: 1723797
Merck Reference: 14,4471
Optical Rotation: +33° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008044
Formuła:
C₅H₁₀N₂O₃ Temp. Wrzenia: 355 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008044 Numer CAS: 56-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-292-1 Klasyfikacja Merck : 14,4471 |