Drukuj
L(+)-glutamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
119951000 119955000 119950025
ACRO119951000EA 481 PLN
ACRO119951000 ACRO119955000 ACRO119950025
L(+)-glutamina 99%
L(+)-glutamina
Formuła: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 355
Temp. topnienia: 185 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008044
Numer CAS: 56-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-292-1
Klasyfikacja Merck : 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.3 %
Specific optical rotation +31.5° to +33.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm