L(+)-asparagina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
M-Clarity™ quality level = MQ400
A4159-100G
A4159-25G
A4159-500G
SIALA4159-100GEA
945
PLN
SIALA4159-100G
SIALA4159-25G
SIALA4159-500G
L(+)-asparagina, Sigma-Aldrich®
L(+)-asparagina
Formuła:
H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 132.12 g/mol Temp. Wrzenia: 343 Temp. topnienia: 234…235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064401 Numer CAS: 70-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9 Klasyfikacja Merck : 12,00872 |