Drukuj
L(+)-asparagina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
M-Clarity™ quality level = MQ400
A0884-100G A0884-10MG A0884-1KG A0884-25G A0884-500G
SIALA0884-100GEA 731 PLN
SIALA0884-100G SIALA0884-10MG SIALA0884-1KG SIALA0884-25G SIALA0884-500G
L(+)-asparagina, Sigma-Aldrich®
L(+)-asparagina
Formuła: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 343
Temp. topnienia: 234…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064401
Numer CAS: 70-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9
Klasyfikacja Merck : 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM