Drukuj
L(+)-asparagina, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
B21473.0E B21473.22 B21473.36
B21473.0EEA 8740 PLN
B21473.0E B21473.22 B21473.36
L(+)-asparagina, anhydrous 99%
L(+)-asparagina
Purity: 99% CAS No.: 70-47-3 Molecular Formula: C4H8N2O3 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 234-236° dec. Beilstein Reference: 1723527 Merck Reference: 14,837 MDL No.: MFCD00064401
Formuła: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 343
Temp. topnienia: 234…236 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064401
Numer CAS: 70-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9
Klasyfikacja Merck : 14,837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM