Drukuj
D(-)-Glutamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-D-Gln-OH, (R)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, (R)-(-)-Glutamine
135160010 135160050
ACRO135160010EA 389 PLN
ACRO135160010 ACRO135160050
D(-)-Glutamina 98%
D(-)-Glutamina
Formuła: C₅H₁₀N₂O₃
Numer MDL: MFCD00065607
Numer CAS: 5959-95-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %