Drukuj
N-Acetylo-L-cysteina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7250-500G A7250-25G A7250-50G A7250-100G A7250-10G A7250-1KG A7250-5G
SIALA7250-500GEA 3030 PLN
SIALA7250-500G SIALA7250-25G SIALA7250-50G SIALA7250-100G SIALA7250-10G SIALA7250-1KG SIALA7250-5G
N-Acetylo-L-cysteina, Sigma-Aldrich®
N-Acetylo-L-cysteina
Formuła: C₅H₉NO₃S
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 106…108 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004880
Numer CAS: 616-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-498-3
Klasyfikacja Merck : 13,00090