Drukuj
N-Acetylo-L-cysteina
Dostawca: Molekula
Synonim: Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
11557293-500G 11557293-100G
MOLE11557293-500GEA 688 PLN
MOLE11557293-500G MOLE11557293-100G
N-Acetylo-L-cysteina
N-Acetylo-L-cysteina
Formuła: C₅H₉NO₃S
MW: 163.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 371
Temp. topnienia: 106…108 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004880
Numer CAS: 616-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-498-3
Klasyfikacja Merck : 13,00090