N-Acetylo-L-cysteina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 616-91-1
Molecular Formula: C5H9NO3S
Formula Weight: 163.20
Melting Point: 108-111°
Beilstein Reference: 1724426
Merck Reference: 14,88
Optical Rotation: +5.3° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00004880
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum
Formuła:
C₅H₉NO₃S Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 108…111 °C Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004880 Numer CAS: 616-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-498-3 Klasyfikacja Merck : 14,88 |