Drukuj
N-Acetylo-L-cysteina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
160280250 160280500 160280010 160282500
ACRO160280250EA 323 PLN
ACRO160280250 ACRO160280500 ACRO160280010 ACRO160282500
N-Acetylo-L-cysteina 98%
N-Acetylo-L-cysteina
Formuła: C₅H₉NO₃S
MW: 163.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 371
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004880
Numer CAS: 616-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-498-3
Klasyfikacja Merck : 13,00090
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5, phosphate buffer pH 7) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥97.5 %