Drukuj
(S)-(+)-Epichlorohydryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-1-Chloro-2,3-epoksypropan, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-epoksypropan
M-Clarity™ quality level = MQ200
540080-25G 540080-5G
SIAL540080-25GEA 715 PLN
SIAL540080-25G SIAL540080-5G
(S)-(+)-Epichlorohydryna, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Epichlorohydryna
Formuła: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 113…115 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077760
Numer CAS: 67843-74-7
Jednostka: 2023
ADR: 6.1 II