Drukuj
(R)-(-)-Epichlorohydryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
540072-25G 540072-5G
SIAL540072-25GEA 2290 PLN
SIAL540072-25G SIAL540072-5G
(R)-(-)-Epichlorohydryna, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Epichlorohydryna
Formuła: ClCH₂CH(O)CH₂
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077759
Numer CAS: 51594-55-9
Numer WE (dawny EINECS): 424-280-2
Jednostka: 2023
ADR: 6.1,II