Drukuj
Kwas (S)-(-)-2-Bromopropionowy 98%, >85% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
277910050 277910250 277911000
ACRO277910050EA 195 PLN
ACRO277910050 ACRO277910250 ACRO277911000
Kwas (S)-(-)-2-Bromopropionowy 98%, >85% ee
Kwas (S)-(-)-2-Bromopropionowy
Formuła: H₃CBrCHCOOH
Temp. Wrzenia: 203 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00137325
Numer CAS: 32644-15-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥80 % (Typically)
Specific optical rotation -24° to -30° (20°C, 589 nm) (neat)