Drukuj
siarczan niklu (II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
203890-10G 203890-50G
SIAL203890-10GEA 363 PLN
SIAL203890-10G SIAL203890-50G
siarczan niklu (II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan niklu (II) heksahydrat
Formuła: NiO₄S·7H₂O
Temp. topnienia: 99 °C
Gęstość: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149814
Numer CAS: 10101-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III