Drukuj
siarczan niklu (II) heksahydrat DIN 50970 for analysis, for nickel plating
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
270550010 270552500
ACRO270550010EA 831 PLN
ACRO270550010 ACRO270552500
siarczan niklu (II) heksahydrat DIN 50970 for analysis, for nickel plating
siarczan niklu (II) heksahydrat
Formuła: NiO₄S·7H₂O
Temp. topnienia: 99 °C
Gęstość: ~ 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149814
Numer CAS: 10101-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to dark green Powder or crystals or needles
Titration Complexometric 20 to 21 % (Ni)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤5000 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in 0.1 N H2SO4)