Drukuj
Siarczan niklawy heksahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
1.06727.0100EA 274 PLN
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
Siarczan niklawy heksahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Siarczan niklawy heksahydrat
Formuła: NiSO₄·6H₂O
Temp. topnienia: 840 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149813
Numer CAS: 10101-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,06541
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 53 °C
Molar Mass 262.86 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 4.3 - 4.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials