Drukuj
Siarczan niklawy heksahydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06726.1000 1.06726.9050
1.06726.1000EA 731 PLN
1.06726.1000 1.06726.9050
Siarczan niklawy heksahydrat, Supelco®
Siarczan niklawy heksahydrat
Formuła: NiSO₄·6H₂O
Temp. topnienia: 840 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149813
Numer CAS: 10101-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,06541