Siarczan niklawy heksahydrat ≥98.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98.0% min
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.070
Appearance: Blue to bluish green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
Formuła:
NiSO₄·6H₂O Temp. topnienia: 840 °C Gęstość: 2,070 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149813 Numer CAS: 10101-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6517 |