Siarczan niklawy heksahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol, methanol
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
In nickel plating, as mordant in dyeing and in printing textiles
Formuła:
NiSO₄·6H₂O MW: 262.85 g/mol Temp. topnienia: 840 Gęstość: 2.070 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149813 Numer CAS: 10101-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,06541 |