Drukuj
Siarczan niklawy heksahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
415615000 415610010 415610051 415611000
ACRO415615000EA 473 PLN
ACRO415615000 ACRO415610010 ACRO415610051 ACRO415611000
Siarczan niklawy heksahydrat 98+% ACS
Siarczan niklawy heksahydrat
Formuła: NiSO₄·6H₂O
Temp. topnienia: 53 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149813
Numer CAS: 10101-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,06541
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Cobalt (Co) ≤0.002 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %