Drukuj
Siarczan niklawy heksahydrat 99% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
211085000 211080025 211080100 211081000
ACRO211085000EA 562 PLN
ACRO211085000 ACRO211080025 ACRO211080100 ACRO211081000
Siarczan niklawy heksahydrat 99% do analizy
Siarczan niklawy heksahydrat
Formuła: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85 g/mol
Temp. topnienia: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149813
Numer CAS: 10101-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,06541
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm