Drukuj
siarczan żelaza (II) heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
F8633-1KG F8633-250G
SIALF8633-1KGEA 1210 PLN
SIALF8633-1KG SIALF8633-250G
siarczan żelaza (II) heptahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła: FeSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 64 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149719
Numer CAS: 7782-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5
Klasyfikacja Merck : 13,04091