Drukuj
siarczan żelaza (II) heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
MQ200
F8263-1KG F8263-500G
SIALF8263-1KGEA 1040 PLN
SIALF8263-1KG SIALF8263-500G
siarczan żelaza (II) heptahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Temp. topnienia: 64
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149719
Numer CAS: 7782-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5
Klasyfikacja Merck : 13,04091