siarczan żelaza (II) heptahydrat 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24244.232EA
140
PLN
24244.232
24244.298
24244.460
siarczan żelaza (II) heptahydrat 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła:
FeSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 64 °C Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149719 Numer CAS: 7782-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5 Klasyfikacja Merck : 13,04091 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.5 - 105.0 % |
Identification A | Passes test Ph.Eur. |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
pH (20°C; 5 %) | 3.0 - 4.0 |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (III) (Iron) | Max. 0.1 % |
Mn (Manganese) | Max. 0.05 % |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 50 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |