Drukuj
siarczan żelaza (II) heptahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
24240.295EA 344 PLN
24240.295 24240.364
siarczan żelaza (II) heptahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła: FeSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 64 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149719
Numer CAS: 7782-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5
Klasyfikacja Merck : 13,04091
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm