siarczan żelaza (II) heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
24237.294EA
214
PLN
24237.294
24237.363
siarczan żelaza (II) heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła:
FeSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 64 °C Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149719 Numer CAS: 7782-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5 Klasyfikacja Merck : 13,04091 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 96 % |