siarczan żelaza (II) heptahydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.897
Appearance: Pale green
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Formuła:
FeSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 64 °C (-6H₂O) Gęstość: 1,897 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149719 Numer CAS: 7782-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5 Klasyfikacja Merck : 14,4057 |