Drukuj
siarczan żelaza (II) heptahydrat 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
201390010 201392500 201390051
ACRO201390010EA 253 PLN
ACRO201390010 ACRO201392500 ACRO201390051
siarczan żelaza (II) heptahydrat 99.5% for analysis
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła: FeSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 64 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149719
Numer CAS: 7782-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5
Klasyfikacja Merck : 13,04091
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light green to blue Crystals
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 %
Subst not pptd by NH3 ≤0.05 % (as SO4)