Tlenek rutenu(IV) hydrat ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43403.14
43403.03
43403.06
43403.14EA
16990
PLN
43403.14
43403.03
43403.06
Tlenek rutenu(IV) hydrat ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Tlenek rutenu(IV) hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 32740-79-7
Molecular Formula: RuO2.xH2O
Formula Weight: 133.07(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149846
Formuła:
O₂Ru·H₂O Temp. topnienia: 1200 °C (subl.) Gęstość: 6,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149846 Numer CAS: 32740-79-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-840-6 Jednostka: 1479 ADR: , |