Tlenek rutenu(IV) hydrat (≥54% Ru)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11803.06
11803.03
11803.14
11803.06EA
3680
PLN
11803.06
11803.03
11803.14
Tlenek rutenu(IV) hydrat (≥54% Ru)
Tlenek rutenu(IV) hydrat
CAS No.: 32740-79-7
Molecular Formula: O2Ru.xH2O
Formula Weight: 133.07(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Formuła:
O₂Ru·H₂O Temp. topnienia: 1200 °C (subl.) Gęstość: 6,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149846 Numer CAS: 32740-79-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-840-6 ADR: , |