Drukuj
Tlenek rutenu(IV) hydrat (> 54% Ru)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
197430010 197430050 197430250
ACRO197430010EA 377 PLN
ACRO197430010 ACRO197430050 ACRO197430250
Tlenek rutenu(IV) hydrat (> 54% Ru)
Tlenek rutenu(IV) hydrat
Formuła: O₂Ru·H₂O
MW: 151.08 g/mol
Gęstość: 6.97
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149846
Numer CAS: 32740-79-7
Numer WE (dawny EINECS): 234-840-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)