Tlenek platyny(IV) hydrat 99.9% (71 - 75% Pt) (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11049.01
11049.03
11049.06
11049.14
11049.01EA
537
PLN
11049.01
11049.03
11049.06
11049.14
Tlenek platyny(IV) hydrat 99.9% (71 - 75% Pt) (metals basis)
Tlenek platyny(IV) hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 52785-06-5
Molecular Formula: O2Pt.xH2O
Formula Weight: 227.09(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Dark brown
Merck Reference: 14,7527
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00066964
Formuła:
O₂Pt·H₂O Temp. topnienia: 450 °C Gęstość: 10,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066964 Numer CAS: 52785-06-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-223-0 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7527 |