Drukuj
tlenek platyny (IV) hydrat 99.8% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
211930010 211932500 211930050
ACRO211930010EA 1100 PLN
ACRO211930010 ACRO211932500 ACRO211930050
tlenek platyny (IV) hydrat 99.8% (trace metals basis)
tlenek platyny (IV) hydrat
Formuła: O₂Pt·1H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066964
Numer CAS: 12137-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-223-0
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to black Powder
Surface area ≥80 m²/g
Total trace metal impurities ≤2000 ppm
Platinum (Pt) 77.6 to 82 %