Drukuj
Diazotan niklu heksahydrat 97,0 Complexometric, crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
72253-250G 72253-1KG
72253-250GEA 412 PLN
72253-250G 72253-1KG
Diazotan niklu heksahydrat 97,0 Complexometric, crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Diazotan niklu heksahydrat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290.79 g/mol
Temp. Wrzenia: 137 Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 56.7 °C
Gęstość: 2.050 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149805
Numer CAS: 13478-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5
Jednostka: 2725
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06596
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97.0 - 103.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 500 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm