Drukuj
Diazotan niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
203874-100G 203874-20G 203874-500G
SIAL203874-100GEA 2140 PLN
SIAL203874-100G SIAL203874-20G SIAL203874-500G
Diazotan niklu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Diazotan niklu heksahydrat
Formuła: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 137 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149805
Numer CAS: 13478-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5
Jednostka: 2725
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06596