Drukuj
Diazotan niklu heksahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
1.06721.0100EA 224 PLN
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
Diazotan niklu heksahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Diazotan niklu heksahydrat
Formuła: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 137 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149805
Numer CAS: 13478-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5
Jednostka: 2725
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06596
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 940 g/l (20 °C)
Melting Point 56.7 °C
Molar Mass 290.81 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 136.7 °C (1013 hPa)
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer