Diazotan niklu heksahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15540.0B
A15540.0I
A15540.22
A15540.36
A15540.A4
A15540.0BEA
833
PLN
A15540.0B
A15540.0I
A15540.22
A15540.36
A15540.A4
Diazotan niklu heksahydrat ≥98%
Diazotan niklu heksahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Formuła:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 137 °C Gęstość: 2,05 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149805 Numer CAS: 13478-00-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5 Jednostka: 2725 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6513 |