Diazotan niklu heksahydrat Ni ≥ 19,8%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12222.36
12222.A3
12222.36EA
399
PLN
12222.36
12222.A3
Diazotan niklu heksahydrat Ni ≥ 19,8%, tech.
Diazotan niklu heksahydrat
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Physical Form: Flake
Density: 2.05
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Nickel plating, manufacturing of ceramic Colours
Formuła:
Ni(NO₃)₂·6H₂O MW: 290.79 g/mol Temp. Wrzenia: 137 °C Temp. topnienia: 56.7 Gęstość: 2.05 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149805 Numer CAS: 13478-00-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5 Jednostka: 2725 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6513 |