Diazotan niklu heksahydrat ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10816.06
10816.18
10816.30
10816.06EA
548
PLN
10816.06
10816.18
10816.30
Diazotan niklu heksahydrat ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Diazotan niklu heksahydrat
Purity: 99.9985%
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.05
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Formuła:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 137 °C Gęstość: 2,05 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149805 Numer CAS: 13478-00-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5 Jednostka: 2725 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6513 |