Diazotan niklu heksahydrat 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
223155000
223150025
223150100
ACRO223155000EA
506
PLN
ACRO223155000
ACRO223150025
ACRO223150100
Diazotan niklu heksahydrat 99% for analysis
Diazotan niklu heksahydrat
Formuła:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 137 °C (760 mmHg) Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149805 Numer CAS: 13478-00-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5 Jednostka: 2725 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06596 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Green to blue-green Crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Aluminium (Al) | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Chromium (Cr) | ≤5 ppm |
Cobalt (Co) | ≤500 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Manganese (Mn) | ≤20 ppm |
Sulfur (S) | ≤100 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |