Drukuj
Azotan żelaza (III) nonahydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
24175.233EA 253 PLN
24175.233 24175.290 24175.260
Azotan żelaza (III) nonahydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Azotan żelaza (III) nonahydrat
Formuła: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149708
Numer CAS: 7782-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-899-5
Jednostka: 1466
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04057
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Free acid Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.02 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test