Drukuj
Azotan żelaza (III) nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
24174.296EA 352 PLN
24174.296 24174.365
Azotan żelaza (III) nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Azotan żelaza (III) nonahydrat
Formuła: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149708
Numer CAS: 7782-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-899-5
Jednostka: 1466
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04057
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %