Drukuj
Azotan kobaltu heksahydrat 98 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
239267-100G 239267-500G
239267-100GEA 542 PLN
239267-100G 239267-500G
Azotan kobaltu heksahydrat 98 ACS, Fluka™
Azotan kobaltu heksahydrat
Formuła: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 55…56 °C
Gęstość: 1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149647
Numer CAS: 10026-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-402-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02469
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the substance complying
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.15 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %