Drukuj
Azotan kobaltu heksahydrat ≥96%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 605 PLN
22910.264 22910.468
Azotan kobaltu heksahydrat ≥96%, TECHNICAL
Azotan kobaltu heksahydrat
Formuła: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03 g/mol
Temp. topnienia: 57
Gęstość: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149647
Numer CAS: 10026-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-402-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02469
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %