Azotan kobaltu heksahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
423580050
423581000
423585000
423580025
ACRO423580050EA
284
PLN
ACRO423580050
ACRO423581000
ACRO423585000
ACRO423580025
Azotan kobaltu heksahydrat 98+% ACS
Azotan kobaltu heksahydrat
Formuła:
Co(NO₃)₂·6H₂O Temp. topnienia: 55 °C Gęstość: 1,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149647 Numer CAS: 10026-22-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-402-1 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,02469 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1500 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Zinc (Zn) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |