Drukuj
Azotan kobaltu heksahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
219211000 219215000 219210025
ACRO219211000EA 549 PLN
ACRO219211000 ACRO219215000 ACRO219210025
Azotan kobaltu heksahydrat 99+% for analysis
Azotan kobaltu heksahydrat
Formuła: Co(NO₃)₂·6H₂O
Temp. topnienia: 55 °C
Gęstość: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149647
Numer CAS: 10026-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-402-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02469
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Cu) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %