Drukuj
Azotan kobaltu heksahydrat 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
213091000 213095000 213090010 213090050
ACRO213091000EA 546 PLN
ACRO213091000 ACRO213095000 ACRO213090010 ACRO213090050
Azotan kobaltu heksahydrat 99%, pure
Azotan kobaltu heksahydrat
Formuła: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03 g/mol
Temp. topnienia: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149647
Numer CAS: 10026-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-402-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02469
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥98.5 %