Drukuj
Chlorek rutenu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
84050-1G-F 84050-5G-F
SIAL84050-1G-FEA 353 PLN
SIAL84050-1G-F SIAL84050-5G-F
Chlorek rutenu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek rutenu(III) hydrat
Formuła: Cl₃Ru·xH₂O
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149844
Numer CAS: 14898-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-167-5
Jednostka: 3260
ADR: 8,III